Få mere at vide
2-Brom-2', 4'-dichloracetophenon, 95%
Artikelnummer. 15425998
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425998 1 g 1g
15435998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59615.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 2631-72-3 | C8H5BrCl2O | 267,931 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2631-72-3
Molekylær formel C8H5BrCl2O
Molekylvægt (g/mol) 267.931
MDL nummer MFCD00053005
InChI nøgle DASJDMQCPIDJIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl, 2'-bromo-2,4-dichloro acetophenone, omega-bromo-2,4-dichloro acetophenone, 2',4'-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-dichloroacetophenone
PubChem CID 75828
IUPAC navn 2-brom-1-(2,4-dichlorphenyl)ethanon
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone
Smeltepunkt 25 °C til 29 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 1 g
FN nummer UN1759
Formel vægt 267.93
Procent renhed 95%