Få mere at vide
2-Bromo-1-cyclopropyl-2-(4-fluorophenyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-cyclopropyl-2-(4-fluorophenyl)ethanone |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10BrFO/c12-10(11(14)8-1-2-8)7-3-5-9(13)6-4-7/h3-6,8,10H,1-2H2 |
| Formel vægt | 255.9899 |