Få mere at vide
2-brom-1-chlor-4-iodbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15505996 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15505996 1 g 1g
15515996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15505996 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458380010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31928-46-8 | C6H3BrClI | 317.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31928-46-8
Molekylær formel C6H3BrClI
Molekylvægt (g/mol) 317.35
MDL nummer MFCD07780667
InChI nøgle KSCPVCBJIZDZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-chloro-5-iodobenzene, 2-bromo-1-chloro-4-iodo-benzene, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-iodo, acmc-209hpp, 3-bromo-4-chloroiodobenzene, 3-bromo-4-chloro-1-iodobenzene, benzene,2-bromo-1-chloro-4-iodo, 2-bromanyl-1-chloranyl-4-iodanyl-benzene
PubChem CID 50999503
IUPAC navn 2-brom-1-chlor-4-iodbenzen
SMIL ClC1=C(Br)C=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene
Smeltepunkt 39.0°C to 42.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 317.35
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.