Få mere at vide
2-brom-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2697873
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10344612
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC10505CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 10531-43-8
Molekylær formel C12H9BrOS
Molekylvægt (g/mol) 281.167
MDL nummer MFCD02681997
InChI nøgle BOIAFAJKOBVLGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthiophen-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, 2-bromoacetyl-5-phenylthiophene, bromomethyl 5-phenyl-2-thienyl ketone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thiophenyl ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthien-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2776310
IUPAC navn 2-brom-1-(5-phenylthiophen-2-yl)ethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanone
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 281.17
Procent renhed 95%