Få mere at vide
2-brom-1-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10486842
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10486842 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10486842 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00505DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-one
CAS 104777-39-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H10BrNO2
MDL nummer MFCD00173902
Mængde 1 g
Synonym 4-bromoacetyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl ethan-1-one, 4-bromoacetyl-5-methyl-3-phenylisoxasole, ethanone,2-bromo-1-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl ethanone, acmc-1c781
InChI nøgle QKOOGOQWNSWJFQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=O)CBr)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-brom-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 280.12
PubChem CID 2735531
Formel vægt 280.12
Procent renhed 97%