Få mere at vide
2-brom-1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-ethanon,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10742083
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10742083 250 mg 250mg
10150772 1 g 1g
10220415 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742083 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC15505CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 137577-00-5
Molekylær formel C12H11BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 279.137
MDL nummer MFCD02681921
InChI nøgle VYGXRQSIPNGJNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl, acmc-1c040, 1-phenyl-4-2-bromoacetyl-5-methylpyrazole, 4-bromoacetyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl ethanone, 1-1-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-yl-2-bromoethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl-ethanone
PubChem CID 2776439
IUPAC navn 2-brom-1-(5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)ethanon
SMIL CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-ethanone
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 279.14
Procent renhed 95%