Få mere at vide
2-brom-1-(5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2697864
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10722123 250 mg 250mg
10029361 1 g 1g
10396944 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722123 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MWP00203CB
Kemiske identifikatorer
CAS 175203-97-1
Molekylær formel C11H8BrClOS
Molekylvægt (g/mol) 303.60
MDL nummer MFCD00173792
InChI nøgle HBNULIMIUQEVFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothien-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thien-2-yl, 2-bromanyl-1-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2779873
SMIL CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-brom-1-(5-chlor-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethanon
Formel vægt 303.61
Procent renhed 95%