Få mere at vide
2-brom-1-(5-brom-3-benzo[b]thienyl)ethanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10518053
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10518053 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10518053 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33505DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(5-bromo-3-benzo[b]thienyl)ethanone
CAS 850375-12-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H6Br2OS
MDL nummer MFCD06797474
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-1-5-bromo-3-benzo b thienyl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-1-benzothiophen-3-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-1-benzothiophen-3-yl ethan-1-one, 5-bromo-3-bromoacetyl benzo b thiophene, 5-bromo-3-bromoacetyl-1-benzothiophene, 2-bromo-1-5-bromobenzo b thiophen-3-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-5-bromobenzo b thien-3-yl, ethanone,2-bromo-1-5-bromobenzo b thien-3-yl
InChI nøgle QFZPWQQHQRYUKB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)C(=O)CBr
IUPAC navn 2-brom-1-(5-brom-1-benzothiophen-3-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 334.025
PubChem CID 2795548
Formel vægt 334.03
Procent renhed 97%