Få mere at vide
2-brom-1-(5-brom-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)ethanon, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10560683
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10560683 1 g 1g
10275844 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10560683 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07142DA
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-70-3
Molekylær formel C10H8Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 319.98
MDL nummer MFCD06200889
InChI nøgle NPGVDFRSCHXENE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl ethan-1-one
PubChem CID 2794800
IUPAC navn 2-brom-1-(5-brom-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)ethanon
SMIL C1COC2=C1C=C(C=C2C(=O)CBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(5-bromo-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)ethanone
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 319.98
Procent renhed 90%