Få mere at vide
2-brom-1-[5-(2-pyridinyl)-2-thienyl]-1-ethanon, 90 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-[5-(2-pyridinyl)-2-thienyl]-1-ethanone |
| CAS | 306935-06-8 |
| CAS min % | 89.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C11H8BrNOS |
| MDL nummer | MFCD02677697 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-bromo-1-5-2-pyridinyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl thiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-ylthien-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl ethanone, 2-bromanyl-1-5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-5-2-pyridinyl-2-thienyl, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl thiophen-2-yl ethan-1-one |
| Show More |