Få mere at vide
2-brom-1-[4-(trifluormethoxy)phenyl]ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10429104
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10429104 10 g 10g
10283422 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10429104 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00407EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 103962-10-3
Molekylær formel C9H6BrF3O2
Molekylvægt (g/mol) 283.044
MDL nummer MFCD00052333
InChI nøgle AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethoxy acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, p-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 1-4-trifluoromethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2778691
IUPAC navn 2-brom-1-[4-(trifluormethoxy)phenyl]ethanon
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel CF3OC6H4C(O)CH2Br
Mængde 10 g
Formel vægt 283.04
Procent renhed 97%