Få mere at vide
2-brom-1-(4-thien-3-ylphenyl)ethanon,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295564
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10295564 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10295564 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48705DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(4-thien-3-ylphenyl)ethanone
CAS 879896-53-4
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H9BrOS
MDL nummer MFCD08435894
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-1-4-thien-3-ylphenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-3-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thiophen-3-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-thiophen-3-yl phenyl ethan-1-one
InChI nøgle ZTZQYKSMNMDCKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CSC=C1
IUPAC navn 2-brom-1-(4-thiophen-3-ylphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 281.17
PubChem CID 18525829
Formel vægt 281.17
Procent renhed 95%