Få mere at vide
2-brom-1-(4-phenoxyphenyl)ethanon 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10032464
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10032464 250 mg 250mg
10282933 1 g 1g
10703907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10032464 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53705CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 28179-33-1
Molekylær formel C14H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 291.14
MDL nummer MFCD01419855
InChI nøgle RAXTYMXDSNWNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-phenoxyphenyl, 4-phenoxyphenacyl bromide, 2-bromo-4'-phenoxyacetophenone, 4'-phenoxy-2-bromoacetophenone, alpha-bromo-4'-phenoxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl
PubChem CID 14797675
IUPAC navn 2-brom-1-(4-phenoxyphenyl)ethanon
SMIL BrCC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone
Analyseprocentområde 90%
Mængde 250 mg
Formel vægt 291.14
Procent renhed 90%