Få mere at vide
2-brom-1-(4-pentylphenyl)ethan-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10190622
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10190622 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10180622 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10190622 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12841EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 64328-68-3
Molekylær formel C13H17BrO
Molekylvægt (g/mol) 269.182
MDL nummer MFCD00218837
InChI nøgle AVYNDJWQMUOSJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-pentylphenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-pentylphenyl ethanone, 2-bromo-4'-pent-1-yl acetophenone, ethanone,2-bromo-1-4-pentylphenyl, 2-bromo-1-4-pent-1-yl phenyl ethan-1-one
PubChem CID 2775670
IUPAC navn 2-brom-1-(4-pentylphenyl)ethanon
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(4-pentylphenyl)ethan-1-one
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4C6H4C(O)CH2Br
Mængde 10 g
Formel vægt 269.18
Procent renhed 95%