Få mere at vide
2-brom-1-(4-morpholinophenyl)-1-ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10792473
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10792473 1 g 1g
10394562 250 mg 250mg
10275244 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10792473 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC17405DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 210832-85-2
Molekylær formel C12H14BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 284.15
MDL nummer MFCD03783555
InChI nøgle OUGMZFJPRSTGMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-morpholinophenyl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-morpholinophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-ylphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-4-morpholinyl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-yl-phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-ylphenyl ethan-1-one, pubchem23338, acmc-1cqxm, alpha-bromo-4'-morpholinoacetophenone
PubChem CID 2795357
SMIL BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(4-morpholinophenyl)-1-ethanone
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 2-brom-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]ethan-1-on
Formel vægt 284.15
Procent renhed 95%