Få mere at vide
2-brom-1-{4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10799913
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10799913 250 mg 250mg
10092242 1 g 1g
10654205 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10799913 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO00858CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 845885-81-6
Molekylær formel C13H9BrF3NOS
Molekylvægt (g/mol) 364.18
MDL nummer MFCD05664414
InChI nøgle XGHUMHHAMHEPCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazol-5-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-5-thiazolyl
PubChem CID 2794631
IUPAC navn 2-brom-1-[4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl]ethanon
SMIL CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)CBr
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-{4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 364.18
Procent renhed 97%