Få mere at vide
2-brom-1-{4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-{4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-5-yl}-1-ethanone |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 364.18 |
| Procent renhed | 97% |