Få mere at vide
2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10356524
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10356524 10 g Amber Glass Bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 10356524 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD00356EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one
CAS 2632-13-5
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C9H9BrO2
Lineær formel CH3OC6H4COCH2Br
MDL nummer MFCD00000201
Mængde 10 g
Synonym 2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
InChI nøgle XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
IUPAC navn 2-bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 229.07
PubChem CID 4965
Formel vægt 229.07
Procent renhed 97%