Få mere at vide
2-brom-1-(4-isobutylphenyl)propan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10446672
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10446672 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10682263 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10446672 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH01005DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 80336-64-7
Molekylær formel C13H17BrO
Molekylvægt (g/mol) 269.18
MDL nummer MFCD00831700
InChI nøgle SVGMFVCPJFHTRE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-1-4-isobutylphenyl propan-1-one, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-4-isobutylphenyl-2-bromo-1-propanone, 2-bromo-4'-2-methylprop-1-yl propiophenone, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-propanone,2-bromo-1-4-1,1-dimethylethyl phenyl
PubChem CID 2735576
IUPAC navn 2-brom-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propan-1-on
SMIL CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(4-isobutylphenyl)propan-1-one
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3CH(Br)C(O)C6H4CH2CH(CH3)2
Mængde 1 g
Formel vægt 269.18
Procent renhed 97%