Få mere at vide
2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487858
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487858 5 g 5g
15477858 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61338.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 345-94-8
Molekylær formel C9H8BrFO
Molekylvægt (g/mol) 231.064
MDL nummer MFCD11131405
InChI nøgle QKHHCXOSPQAQQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-fluorophenyl propan-1-one, 2-bromo-1-4-fluorophenyl-1-propanone, acmc-209i8k, 2-bromo-4'-fluoropropiophenone, 4-fluoro-alpha-bromopropiophenone, 1-4-fluorophenyl-2-bromo-1-propanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl-propan-1-one
PubChem CID 13051652
IUPAC navn 2-bromo-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one
SMIL CC(C(=O)C1=CC=C(C=C1)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone
Mængde 5 g
Formel vægt 231.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid