Få mere at vide
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzen, 98%
Artikelnummer. 11427547
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427547 250 g 250g
11407547 10 g 10g
11417547 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15640.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 25245-34-5 | C8H9BrO2 | 217,06 g/mol
2-brom-1,4-dimethoxybenzen er blevet brugt til fremstilling af S-(-)-2-[N-(trifluoracetyl)amino]-1-(2,5-dimethoxy-4-bromphenyl)-1-propanon, 1,4-bis{4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl} 1,4-bis{2,5-dimethoxy-4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyn og 1-brom-4-iod-2,5-dimethoxybenzen. Det kan bruges som et kemisk redox-shuttle-additiv i lithium-ion-batterier til gentagen overopladning og overafladningsbeskyttelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-brom-1,4-dimethoxybenzen er blevet anvendt til fremstilling af S-(-)-2-[N-(trifluoracetyl)amino]-1-(2,5-dimethoxy-4-bromphenyl)-1-propanon, 1,4-bis{4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl} og 1,4-bis{2,5-dimethoxy-4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyn og 1-brom-4-iod-2,5-dimethoxybenzen. Det kan bruges som et kemisk redox-shuttle-additiv i lithium-ion-batterier til gentagen overopladning og overafladningsbeskyttelse.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25245-34-5
Molekylær formel C8H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 217.06
MDL nummer MFCD00008355
InChI nøgle DWCGNRKFLRLWCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 91353
IUPAC navn 2-brom-1,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(OC)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Tæthed 1.441
Kogepunkt 260°C to 262°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.57
Mængde 250 g
Beilstein 2441884
Synonym 1-bromo-2,5-dimethoxybenzene, benzene, 2-bromo-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybromobenzene, pubchem19785, 2-bromo-4-methoxyanisole, acmc-1cby3, ksc490m9p, 1,4-dimethoxy-2-bromobenzene, 1-bromo-2, 5-dimethoxybenzene, dwcgnrkflrlwcj-uhfffaoysa
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 217.07
Procent renhed 98%