Få mere at vide
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzen, 98%
Artikelnummer. 11407547
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407547 10 g 10g
11417547 50 g 50g
11427547 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15640.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25245-34-5 | C8H9BrO2 | 217,06 g/mol
2-brom-1,4-dimethoxybenzen er blevet brugt til fremstilling af S-(-)-2-[N-(trifluoracetyl)amino]-1-(2,5-dimethoxy-4-bromphenyl)-1-propanon, 1,4-bis{4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl} 1,4-bis{2,5-dimethoxy-4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyn og 1-brom-4-iod-2,5-dimethoxybenzen. Det kan bruges som et kemisk redox-shuttle-additiv i lithium-ion-batterier til gentagen overopladning og overafladningsbeskyttelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-brom-1,4-dimethoxybenzen er blevet anvendt til fremstilling af S-(-)-2-[N-(trifluoracetyl)amino]-1-(2,5-dimethoxy-4-bromphenyl)-1-propanon, 1,4-bis{4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl} og 1,4-bis{2,5-dimethoxy-4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyn og 1-brom-4-iod-2,5-dimethoxybenzen. Det kan bruges som et kemisk redox-shuttle-additiv i lithium-ion-batterier til gentagen overopladning og overafladningsbeskyttelse.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25245-34-5
Molekylær formel C8H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 217.06
MDL nummer MFCD00008355
InChI nøgle DWCGNRKFLRLWCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 91353
IUPAC navn 2-brom-1,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(OC)C(Br)=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Tæthed 1.441
Kogepunkt 260°C to 262°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.57
Mængde 10 g
Beilstein 2441884
Synonym 1-bromo-2,5-dimethoxybenzene, benzene, 2-bromo-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybromobenzene, pubchem19785, 2-bromo-4-methoxyanisole, acmc-1cby3, ksc490m9p, 1,4-dimethoxy-2-bromobenzene, 1-bromo-2, 5-dimethoxybenzene, dwcgnrkflrlwcj-uhfffaoysa
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 217.07
Procent renhed 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.