Få mere at vide
2-brom-1,4-difluorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489813
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489813 5 g 5g
11499813 25 g 25g
11409823 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489813 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12963.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 399-94-0 | C6H3BrF2 | 192.991 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 399-94-0
Molekylær formel C6H3BrF2
Molekylvægt (g/mol) 192.991
MDL nummer MFCD00000345
InChI nøgle XCRCSPKQEDMVBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,5-difluorobenzene, 2,5-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,4-difluoro, 1,4-difluoro-2-bromobenzene, 2-bromo-1,4-difluoro-benzene, fr df be, pubchem2302, acmc-1ad5i, 1-bromo-2,5 difluorobenzene, 2,5-difluoro-1-bromobenzene
PubChem CID 67862
IUPAC navn 2-brom-1,4-difluorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1,4-difluorobenzene
Smeltepunkt -31°C
Tæthed 1.714
Kogepunkt 73°C to 75°C (65 mmHg)
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.508
Mængde 5 g
Beilstein 1680893
Formel vægt 192.99
Procent renhed 98%