Få mere at vide
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene, 98%
Artikelnummer. 11409942
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409942 5 g 5g
11419942 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409942 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12056.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1435-50-3 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1435-50-3
Molekylær formel C6H3BrCl2
Molekylvægt (g/mol) 225.894
MDL nummer MFCD00018505
InChI nøgle OVXVQBCRONSPDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,5-dichlorobenzene, benzene, 2-bromo-1,4-dichloro, 2,5-dichlorobromobenzene, 2-bromo-1,4-dichloro-benzene, benzene, brominated chlorinated, brominated chlorinated benzene, benzene, brominated and chlorinated, pubchem3609, acmc-1bze4, intermediates-zcf02095
PubChem CID 15033
IUPAC navn 2-brom-1,4-dichlorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Smeltepunkt 32°C to 36°C
Kogepunkt 118°C to 120°C (20 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 1934815
Formel vægt 225.91
Procent renhed 98%