Få mere at vide
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrClO/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3 |
| Formel vægt | 245.9447 |