Få mere at vide
2-brom-1-(4-chlorphenyl)-2-phenylethan-1-on,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2697827
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10334332
Brand: Thermo Scientific Maybridge DP00542CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1889-78-7
Molekylær formel C14H10BrClO
Molekylvægt (g/mol) 309.59
MDL nummer MFCD00052201
InChI nøgle OBEFSOTWERFWSZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 1-4-chlorophenyl-2-bromo-2-phenylethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, alpha-bromo-alpha-phenyl-4'-chloroacetophenone, ethanone,2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl
PubChem CID 2777295
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel C6H5CHBrC(O)C6H4Cl
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-brom-1-(4-chlorphenyl)-2-phenylethan-1-on
Formel vægt 309.59
Procent renhed 95%