Få mere at vide
2-brom-1-(4-chlorphenyl)-2-phenylethan-1-on,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334332
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10334332 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10394372 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334332 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. DP00542CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1889-78-7
Molekylær formel C14H10BrClO
Molekylvægt (g/mol) 309.59
MDL nummer MFCD00052201
InChI nøgle OBEFSOTWERFWSZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 1-4-chlorophenyl-2-bromo-2-phenylethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, alpha-bromo-alpha-phenyl-4'-chloroacetophenone, ethanone,2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl
PubChem CID 2777295
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel C6H5CHBrC(O)C6H4Cl
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-brom-1-(4-chlorphenyl)-2-phenylethan-1-on
Formel vægt 309.59
Procent renhed 95%