Få mere at vide
2-brom-1-(4-chlorphenyl)-2-(4-methylphenyl)ethan-1-on,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10190872
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10190872 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10190872 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. DP00551DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-(4-methylphenyl)ethan-1-one
CAS 119267-79-7
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C15H12BrClO
Lineær formel CH3C6H4CHBrC(O)C6H4Cl
MDL nummer MFCD00052202
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-4-methylphenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-4-methylphenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-4-methylphenyl, acmc-1c1ge, alpha-bromo-4-chloro-4'-methyldeoxybenzoin, alpha-bromo-4-chloro-4/'-methyldeoxybenzoin, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-4-tolyl ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-p-tolyl ethanone
InChI nøgle DGZRBDCHGUEXDT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)Br
IUPAC navn 2-brom-1-(4-chlorphenyl)-2-(4-methylphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 323.614
PubChem CID 2777296
Formel vægt 323.62
Procent renhed 95%