Få mere at vide
2-brom-1-(4-chlor-3-nitrophenyl)ethan-1-on, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10427622
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10427622 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10334192 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10327014 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10427622 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. JP00700DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 22019-49-4
Molekylær formel C8H5BrClNO3
Molekylvægt (g/mol) 278.486
InChI nøgle FXNQTMRPLLNPQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778330
IUPAC navn 2-brom-1-(4-chlor-3-nitrophenyl)ethanon
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-nitrophenacylbromide, 4-chloro-3-nitrophenacyl bromide, ethanone,2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitro-phenacyl bromide, 4-chloro-3-nitrophen-acyl bromide, 2-bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl
Formel vægt 278.49
Procent renhed 95%