Få mere at vide
2-brom-1-[4-(3-bromthien-2-yl)phenyl]ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10664015
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10664015 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10662505 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10664015 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67805DA
Kemiske identifikatorer
CAS 944450-89-9
Molekylær formel C12H8Br2OS
Molekylvægt (g/mol) 360.06
MDL nummer MFCD09879969
InChI nøgle YTVAARIMMJZZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-3-bromothien-2-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethanone, 4-3-bromothien-2-yl phenacyl bromide, 4-4-bromothien-2-yl phenacyl bromide
PubChem CID 24229752
IUPAC navn 2-brom-1-[4-(3-bromthiophen-2-yl)phenyl]ethanon
SMIL BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(Br)C=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-[4-(3-bromothien-2-yl)phenyl]ethanone
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 360.07
Procent renhed 97%