Få mere at vide
2-brom-1-[4-(2-furyl)phenyl]ethanon, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10153454
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10153454 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10153454 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34405CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-[4-(2-furyl)phenyl]ethanone
CAS 868755-47-9
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Molekylær formel C12H9BrO2
Lineær formel Yes
MDL nummer MFCD08435854
Mængde 250 mg
Synonym 2-bromo-1-4-2-furyl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-furan-2-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-2-furyl phenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-2-furanyl phenyl, 2-bromo-1-4-furan-2-yl phenyl ethan-1-one
InChI nøgle SONOLDBWXMKWPY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
IUPAC navn 2-brom-1-[4-(furan-2-yl)phenyl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 265.106
PubChem CID 18525721
Formel vægt 265.11
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk