Få mere at vide
2-brom-1-(3-thienyl)-1-ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-(3-thienyl)-1-ethanone |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-bromo-1-3-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethanone, 3-bromoacetylthiophene, 3-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-thienyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-3-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-3-thienyl, 2-bromo-1-thien-3-yl-1-ethanone |
| IUPAC navn | 2-brom-1-thiophen-3-ylethanon |
| Formel vægt | 205.07 |
| Procent renhed | 97% |