Få mere at vide
2-brom-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-on 95 %, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 266.09 |
| Procent renhed | 95% |