Få mere at vide
2-Bromo-1-(3-fluorophenyl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762133
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10762133 1 g Amber Glass Bottle 1g
10324782 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762133 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06322DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 53631-18-8
Molekylær formel C8H6BrFO
Molekylvægt (g/mol) 217.04
MDL nummer MFCD00109756
InChI nøgle ITAQNNGDCNFGID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-fluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-3'-fluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-3-fluorophenyl, 3'-fluorophenacyl bromide, pubchem13417, acmc-20ao30, alpha-bromo-3'-fluoroacetophenone
PubChem CID 2737451
IUPAC navn 2-bromo-1-(3-fluorophenyl)ethanone
SMIL FC1=CC=CC(=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-bromo-1-(3-fluorophenyl)ethan-1-one
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 217.04
Procent renhed 97%