Få mere at vide
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene, 98%
Artikelnummer. 11491050
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491050 1 g 1g
11401060 5 g 5g
11411060 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25485.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16932-45-9 | C8H9BrO2 | 217.062 g/mol
2-Brom-1,3-dimethoxybenzen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Brom-1,3-dimethoxybenzen anvendes som et
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16932-45-9
Molekylær formel C8H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 217.062
MDL nummer MFCD07780177
InChI nøgle VHVYSMMZHORFKU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 612296
IUPAC navn 2-brom-1,3-dimethoxybenzen
SMIL COC1=C(C(=CC=C1)OC)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Smeltepunkt 91°C to 94°C
Mængde 1 g
Synonym 1-bromo-2,6-dimethoxybenzene, 2-bromo-3-methoxyanisole, 2,6-dimethoxybromobenzene, benzene, bromo-1,3-dimethoxy, benzene,2-bromo-1,3-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-2-bromobenzene, acmc-209dzi, 2.6-dimethoxybromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethoxy
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 217.06
Procent renhed 98%