Få mere at vide
2-brom-1,3-difluorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080832
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11473354
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10633.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 64248-56-2 | C6H3BrF2 | 192.991 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64248-56-2
Molekylær formel C6H3BrF2
Molekylvægt (g/mol) 192.991
MDL nummer MFCD00009894
InChI nøgle HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,6-difluorobenzene, 2,6-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-difluoro, 2-bromo-1,3-difluoro-benzene, m-difluorobromobenzene, pubchem3034, acmc-1bc5o, 2,6-difluoro-bromobenzene, 1-bromo-2,6-diflurobenzene
PubChem CID 123557
IUPAC navn 2-brom-1,3-difluorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1,3-difluorobenzene
Tæthed 1.71
Kogepunkt 61°C (35 mmHg)
Flammepunkt 53°C (127°F)
Brydningsindeks 1.511
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1681053
Formel vægt 192.99
Procent renhed 98%