Få mere at vide
2-Brom-1,3-difluorbenzen, 98%
Artikelnummer. 11473354
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473354 5 g 5g
11483354 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473354 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10633.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 64248-56-2 | C6H3BrF2 | 192,991 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64248-56-2
Molekylær formel C6H3BrF2
Molekylvægt (g/mol) 192.991
MDL nummer MFCD00009894
InChI nøgle HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,6-difluorobenzene, 2,6-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-difluoro, 2-bromo-1,3-difluoro-benzene, m-difluorobromobenzene, pubchem3034, acmc-1bc5o, 2,6-difluoro-bromobenzene, 1-bromo-2,6-diflurobenzene
PubChem CID 123557
IUPAC navn 2-brom-1,3-difluorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1,3-difluorobenzene
Tæthed 1.71
Kogepunkt 61 °C (35 mmHg)
Flammepunkt 53 °C (127 °F)
Brydningsindeks 1.511
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1681053
Formel vægt 192.99
Procent renhed 98%