Få mere at vide
2-brom-1,3-dichlorbenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327526
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327526 5 g 5g
11337526 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11062.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19393-92-1 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19393-92-1
Molekylær formel C6H3BrCl2
Molekylvægt (g/mol) 225.894
MDL nummer MFCD00000574
InChI nøgle UWOIDOQAQPUVOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,6-dichlorobenzene, 2,6-dichlorobromobenzene, 1,3-dichloro-2-bromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dichloro, 2,6-dichloro-1-bromobenzene, benzene, 1-bromo-2,6-dichloro, pubchem3610, acmc-209exg, 2,6-dichlorobromo benzene, 2,6-dichlorophenyl bromide
PubChem CID 29568
IUPAC navn 2-brom-1,3-dichlorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Kogepunkt 241°C to 243°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Mængde 5 g
Beilstein 1681054
Formel vægt 225.91
Procent renhed 97%