Få mere at vide
2-brom-1-(3-chlor-4-methylphenyl)propan-1-on, Tech ., Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one |
| CAS min % | 80.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 261.55 |
| Procent renhed | Tech. |
| Grad | Teknisk |