Få mere at vide
2-brom-1-(3-chlor-4-methylphenyl)propan-1-on, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10222492
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10222492 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10793993 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10222492 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09098DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175135-93-0
Molekylær formel C10H10BrClO
Molekylvægt (g/mol) 261.543
MDL nummer MFCD00067862
InChI nøgle RGMFWCVOMGKIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl, 2-bromo-3'-chloro-4'methyl propiophenone, 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-3-chloranyl-4-methyl-phenyl propan-1-one
PubChem CID 2774950
IUPAC navn 2-brom-1-(3-chlor-4-methylphenyl)propan-1-on
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C(C)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 261.55
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk