Få mere at vide
2-Bromo-1,3,5-trimethyl-4-nitrobenzen, 90+%
Artikelnummer. 11391827
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391827 1 g 1g
11301837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05107.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 90561-85-6 | C9H10BrNO2 | 244,088 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90561-85-6
Molekylær formel C9H10BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 244.088
MDL nummer MFCD00015924
InChI nøgle IUFDRRDWXUSFBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene, 2-bromo-4-nitro-1,3,5-trimethylbenzene, 1-bromo-3-nitro-2,4,6-trimethylbenzene, 4-bromo-2-nitromesitylene, 4-bromo-1,3,5-trimethyl-2-nitrobenzene, 2-bromanyl-1,3,5-trimethyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 2757200
IUPAC navn 2-brom-1,3,5-trimethyl-4-nitrobenzen
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)Br)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1,3,5-trimethyl-4-nitrobenzene
Smeltepunkt 56 °C til 62 °C
Kogepunkt 106 °C til 107 °C (1,3 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1958703
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 244.09
Procent renhed ≥90%