Få mere at vide
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzen, 96%
Description
2-brom-1,3,5-triisopropylbenzen bruges i Suzuki-reaktionen. Det har vist sig at bevirke meget selektive ringlukninger af homoallyliske alkoholer til substituerede tetrahydrofuraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-brom-1,3,5-triisopropylbenzen bruges i Suzuki-reaktion. Det har vist sig at bevirke meget selektive ringlukninger af homoallyliske alkoholer til substituerede tetrahydrofuraner.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene |
| Kogepunkt | 125 °C til 126 °C (4 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.5225 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1953440 |
| Opløselighedsinformation | Let blandet med vand. |
| Formel vægt | 283.25 |
| Procent renhed | 96% |