Få mere at vide
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzen, 96%
Artikelnummer. 11437647
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437647 25 g 25g
11447647 100 g 100g
11457647 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15692.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 21524-34-5 | C15H23Br | 283,253 g/mol
2-brom-1,3,5-triisopropylbenzen bruges i Suzuki-reaktionen. Det har vist sig at bevirke meget selektive ringlukninger af homoallyliske alkoholer til substituerede tetrahydrofuraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-brom-1,3,5-triisopropylbenzen bruges i Suzuki-reaktion. Det har vist sig at bevirke meget selektive ringlukninger af homoallyliske alkoholer til substituerede tetrahydrofuraner.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21524-34-5
Molekylær formel C15H23Br
Molekylvægt (g/mol) 283.253
MDL nummer MFCD00051547
InChI nøgle FUMMYHVKFAHQST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1,3,5-triisopropylbenzene, 1-bromo-2,4,6-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbromobenzene, 1,3,5-triisopropyl-2-bromobenzene, 2-bromo-1,3,5-tris propan-2-yl benzene, 2-bromo-1,3,5-triisopropyl-benzene, 2-bromo-1,3,5-tri propan-2-yl benzene, benzene, 2-bromo-1,3,5-tris 1-methylethyl, 2-bromo-1,3,5-tris 1-methylethyl-benzene, acmc-209flf
PubChem CID 140846
IUPAC navn 2-brom-1,3,5-tri(propan-2-yl)benzen
SMIL CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)Br)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene
Kogepunkt 125°C to 126°C (4 mmHg)
Brydningsindeks 1.5225
Mængde 25 g
Beilstein 1953440
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 283.25
Procent renhed 96%