Få mere at vide
2-brom-1,3,5-trifluorbenzen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468757
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468757 5 g 5g
11458757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19920.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2367-76-2 | C6H2BrF3 | 210.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2367-76-2
Molekylær formel C6H2BrF3
Molekylvægt (g/mol) 210.98
MDL nummer MFCD00000334
InChI nøgle PZBSPSOGEVCRQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,4,6-trifluorobenzene, 2,4,6-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,3,5-trifluoro-benzene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,6-trifluoro benzene, 1,3,5-trifluoro-2-bromobenzene, fr cf ef be, pubchem4306, acmc-1cbzk, intermediates-zcf02629
PubChem CID 75398
IUPAC navn 2-brom-1,3,5-trifluorbenzen
SMIL FC1=CC(F)=C(Br)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1,3,5-trifluorobenzene
Smeltepunkt 3°C to 4°C
Tæthed 1.79
Kogepunkt 140°C to 141°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Brydningsindeks 1.485
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2502668
Formel vægt 210.98
Procent renhed ≥98%