Få mere at vide
2-brom-1-(3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl)-1-ethanon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10513052
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10513052 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10513052 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00429DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(3, 5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl)-1-ethanone
CAS 388088-83-3
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C12H11BrOS
MDL nummer MFCD03407327
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-1-3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-3,5-dimethylbenzo b thiophen-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-3,5-dimethylbenzo b thien-2-yl, 2-bromo-1-3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one
InChI nøgle BEGKHWMWXSYGJZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2C)C(=O)CBr
IUPAC navn 2-brom-1-(3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 283.183
PubChem CID 2779776
Formel vægt 283.19
Procent renhed 95%