Få mere at vide
2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10046422
Skift visning
Amber Glass Bottle; 1g
Artikelnummer.
10046422 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Artikelnummer. 10046422 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB02913DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(3, 4-dichlorophenyl)ethan-1-one
CAS 2632-10-2
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C8H5BrCl2O
MDL nummer MFCD00051581
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 3,4-dichlorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl, 1-3,4-dichlorophenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem3262, acmc-1coei, 3.4-dichlorophenacylbromide
InChI nøgle PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)Cl)Cl
IUPAC navn 2-bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 267.93
PubChem CID 244751
Formel vægt 267.94
Procent renhed 97%