Få mere at vide
2-brom-1-[3-(4-chlorphenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2697897
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10223142
Brand: Thermo Scientific Maybridge SPB05675CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 258506-49-9
Molekylær formel C11H7BrClNO2
Molekylvægt (g/mol) 300.536
MDL nummer MFCD00662759
InChI nøgle OUHGJKFYGYXITB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-5-isoxazolyl-1-ethanone, 5-bromoacetyl-3-4-chlorophenyl isoxazole, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chloro-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, pubchem8718
PubChem CID 2799661
IUPAC navn 2-brom-1-[3-(4-chlorphenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethanon
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=NOC(=C2)C(=O)CBr)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 300.54
Procent renhed 97%