Få mere at vide
2-brom-1-[3-(4-chlorphenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10223142
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10223142 250 mg 250mg
10170702 1 g 1g
10301645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10223142 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB05675CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 258506-49-9
Molekylær formel C11H7BrClNO2
Molekylvægt (g/mol) 300.536
MDL nummer MFCD00662759
InChI nøgle OUHGJKFYGYXITB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-5-isoxazolyl-1-ethanone, 5-bromoacetyl-3-4-chlorophenyl isoxazole, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chloro-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, pubchem8718
PubChem CID 2799661
IUPAC navn 2-brom-1-[3-(4-chlorphenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethanon
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=NOC(=C2)C(=O)CBr)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 300.54
Procent renhed 97%