Få mere at vide
2-brom-1-(2-thienyl)-1-ethanon, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10039201
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10039201 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10416462 1 g Ravglasflaske 1g
10567844 5 g Ravglasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10039201 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13005CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 10531-41-6
Molekylær formel C6H5BrOS
Molekylvægt (g/mol) 205.069
InChI nøgle UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethanone, 2-2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-thienyl, 2-bromo-1-2-thienyl ethan-1-one
PubChem CID 2776372
IUPAC navn 2-brom-1-thiophen-2-ylethanon
SMIL C1=CSC(=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(2-thienyl)-1-ethanone
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.07
Procent renhed 90%