Få mere at vide
2-brom-1-(2-pyridinyl)-1-ethanonhydrobromid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314762
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10314762 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10471304 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10314762 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04005DA
Kemiske identifikatorer
CAS 17570-98-8
Molekylær formel C7H7Br2NO
Molekylvægt (g/mol) 280.947
InChI nøgle BYKVUGZUYJUSKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-2-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-ylethanone hydrobromide, 2-bromo-1-2-pyridinyl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-yl ethan-1-one hydrobromide, zlchem 1071, pubchem21374
PubChem CID 2776231
IUPAC navn 2-brom-1-pyridin-2-ylethanon;hydrobromid
SMIL C1=CC=NC(=C1)C(=O)CBr.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 280.95
Procent renhed 90%